Få mere at vide
BUCHI Modtagekolber til rotationsfordampere
Artikelnummer. 10416011 Shop alle Buchi produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
500 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
Materiale (coating):
Plast og glas
Pakningsstørrelse:
Hver
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Materiale (coating) unitSize
10416011 500 ml Plast og glas Hver
10489492 1000 ml Plast og glas Hver
12792455 2000 ml Plast og glas Hver
10027151 3000 ml Plast og glas Hver
10601891 500 ml Plast og glas Hver
12786174 3000 ml Plast og glas Hver
12766174 1000 ml Plast og glas Hver
10392272 2000 ml Plast og glas Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 10416011 Leverandør BUCHI Leverandørnr. 025264
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1705.00 DKK
    1622.17 DKK / Pakke med 1
    Spare 82.83 DKK
    4% Slukket
Forventet forsendelse: 24-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug disse modtagekolber med enhver rotationsfordamper. BUCHI Kugleformede modtagekolber giver høj kemisk modstandsdygtighed over for syrer, baser og organiske stoffer. Ideel til opsamling af kondenserede opløsningsmidler.
Brug disse modtagekolber med enhver rotationsfordamper. Buchi™ Kugleformede modtagekolber giver høj kemisk modstandsdygtighed over for syrer, baser og organiske stoffer. Ideel til opsamling af kondenserede opløsningsmidler.
  • Sfæriske modtagerflasker til roterende fordampere med kugleled (35/20)
  • Eksklusiv brug af DURAN borosilikatglas 3.3
  • Høj kemisk resistens mod syrer, alkalier og organiske stoffer
  • Modstandsdygtig over for termiske stød og høje temperaturer kombineret med lav termisk udvidelse
  • Fås i volumener fra 50 ml til 3000 ml
  • Fås uden belægning, med P+G-belægning eller P+G LT til tøriskondensatorer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Type Modtagelseskolbe
Til brug med (udstyr) Rotationsfordamper
Inkluderer Kugleled KS-35
Materiale (coating) Plast og glas
Form Rund
Tilspidsning 35/20
Volumen (metrisk) 500 ml