Få mere at vide
BUCHI Calibration and Verification Standards for BUCHI Melting Point Instruments
Artikelnummer. p-4892050 Shop alle Buchi produkter
Skift visning
Produkttype:
Kalibreringssæt
Verifikationssæt
Til brug med (udstyr):
BUCHI smeltepunktsinstrument
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Til brug med (udstyr) unitSize
12053303 Kalibreringssæt BUCHI smeltepunktsinstrument Hver
12063303 Verifikationssæt BUCHI smeltepunktsinstrument Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 12053303 Leverandør BUCHI Leverandørnr. 11055018
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Utilize the embedded firmware and software on your Melting Point apparatus to calibrate and verify your instrument at any time.
Utilize the embedded firmware and software on your BUCHI Melting Point apparatus to calibrate and verify your instrument at any time.
  • Comprehensive IQ/OQ procedures including certified calibration and verification compounds for GLP/GMP laboratories
  • Guided calibrations and verifications provide easy and reliable results
  • Ensures compliance from 10°C to 400°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Kalibreringssæt
Til brug med (udstyr) BUCHI smeltepunktsinstrument
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Calibration Set M-560/565
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i