Få mere at vide
BUCHI Calibration and Verification Standards for BUCHI Melting Point Instruments
Artikelnummer. 10532511 Shop alle Buchi produkter
:
Calibration Kit; Model: B-540/545
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10532511
Brand: BUCHI 037454
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Indeholder
Vanillin, Caffeine, Phenacetin
Utilize the embedded firmware and software on your BUCHI melting point apparatus to calibrate and verify your instrument at any time. Comprehensive IQ/OQ procedures including certified calibration and verification compounds for GLP/GMP laboratories.
Utilize the embedded firmware and software on your BUCHI Melting Point apparatus to calibrate and verify your instrument at any time.
  • Comprehensive IQ/OQ procedures including certified calibration and verification compounds for GLP/GMP laboratories
  • Guided calibrations and verifications provide easy and reliable results
  • Ensures compliance from 10°C to 400°C
Tekniske data
Produkttype Calibration Kit
Til brug med (udstyr) BUCHI B-540/545 Melting Point apparatus
Inkluderer Vanillin, caffeine, phenacetin
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Calibration Kit for Melting Point
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Brandnærende fast stof Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
Faresætning
  • H301 + H311 + H331-Giftig ved indtagelse, hudkontakt eller indånding.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P220-Må ikke anvendes/opbevares i nærheden af tøj/brændbare materialer.
  • P330-Skyl munden.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P361 + P364-Alt tilsmudset tøj tages straks af og vaskes inden genanvendelse.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend CO2, slukningspulvereller vandspray. til brandslukning.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.