Få mere at vide
BUCHI Glass Column MPLC
Artikelnummer. p-4843744 Shop alle Buchi produkter
Længde (metrisk):
460 mm
Diameter (metrisk):
100 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10839770
Brand: BUCHI 022955
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Diameter (metrisk) 100 mm
Længde (metrisk) 460 mm
Stationær fase C-690
Kolonnetype Sepacore™ C-690 MPLC Glass
Materiale Borosilicate Glass
Type MPLC Glass Column