Få mere at vide
BUCHI Fordampningskolber til rotationsfordampere
Artikelnummer. 12788833 Shop alle Buchi produkter
Volumen (metrisk):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
Materiale (coating):
Plast og glas
Ubelagt
Tilspidsning:
29,2/32
29,2/42
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12788833
Brand: BUCHI 033405
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug disse fordampningskolber med enhver rotationsfordamper. BUCHI Fordampningskolber giver høj kemisk modstandsdygtighed over for syrer, baser og organiske stoffer. Ideel til destillation af opløsningsmidler.
  • Pæreformede højtydende kolber til rotationsfordampere
  • Eksklusiv brug af DURAN borosilikatglas 3.3
  • Høj kemisk resistens mod syrer, baser og organiske stoffer
  • Modstandsdygtig over for termiske stød og høje temperaturer kombineret med lav termisk udvidelse
  • Konstant overvågning af ensartethed af glasvægtykkelse
  • Høj grad af opmærksomhed på sfæricitet af roterende glasdele
  • Glasdele er spændingsaflastet ved 560 °C
  • Fås i volumener fra 50mL til 3000mL
  • Fås ubelagt eller med P+G belægning
Tekniske data
Materiale Standard glas
Type Fordampningskolbe
Til brug med (udstyr) Rotationsfordamper
Materiale (coating) Plast og glas
Form Pære
Standard konusled nummercenter 29.2/32
Tilspidsning 29,2/32
Temperatur (metrisk) Drift 60 °C
Volumen (metrisk) 50 ml