Få mere at vide
BUCHI Fordampningskolber til rotationsfordampere
Artikelnummer. 12024592 Shop alle Buchi produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
Tilspidsning:
29,2/32
29,2/42
Pakningsstørrelse:
Hver
Materiale (coating):
Plast og glas
Ubelagt
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Tilspidsning unitSize Materiale (coating)
12024592 5000 ml 29,2/32 Hver -
12831494 100 ml 29,2/32 Hver Ubelagt
10406021 250 ml 29,2/32 Hver Ubelagt
10280592 500 ml 29,2/32 Hver Ubelagt
12861494 1000 ml 29,2/32 Hver Ubelagt
10466201 2000 ml 29,2/32 Hver Ubelagt
10551172 3000 ml 29,2/32 Hver Ubelagt
12704963 500 ml 29,2/42 Hver Ubelagt
12784963 1000 ml 29,2/42 Hver Ubelagt
12734973 2000 ml 29,2/42 Hver Ubelagt
12744973 3000 ml 29,2/42 Hver Ubelagt
10648662 1000 ml 29,2/32 Hver Plast og glas
10496941 500 ml 29,2/32 Hver Plast og glas
10128741 2000 ml 29,2/32 Hver Plast og glas
12755113 3000 ml 29,2/32 Hver Plast og glas
10352182 250 ml 29,2/32 Hver Plast og glas
12778833 100 ml 29,2/32 Hver Plast og glas
12788833 50 ml 29,2/32 Hver Plast og glas
10178831 50 ml 29,2/32 Hver Ubelagt
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
Artikelnummer. 12024592 Leverandør BUCHI Leverandørnr. 046573
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug disse fordampningskolber med enhver rotationsfordamper. BUCHI Fordampningskolber giver høj kemisk modstandsdygtighed over for syrer, baser og organiske stoffer. Ideel til destillation af opløsningsmidler.
  • High-performance flasks for rotary evaporators
  • Exclusive use of DURAN borosilicate glass 3.3
  • High chemical resistance against acids, alkalis and organic substances
  • Resistant to thermal shocks and high temperatures combined with low thermal expansion
  • Constant monitoring of glass wall thickness uniformity
  • High degree of attention paid to sphericity of rotating glass parts
  • Glass parts are tension-relieved at 560°C
  • Available in volumes from 50 mL to 3000 mL
  • Available uncoated or with P+G coating
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Borosilicate Glass (3.3)
Type Fordampningskolbe
Til brug med (udstyr) Rotavapor
Inkluderer uden plast- og glasbelægning
Tilspidsning 29,2/32
Volumen (engelsk) 169.07 oz.
Volumen (metrisk) 5000 ml