Beskrivelse
- Højtydende kolber til roterende fordampere
- Eksklusiv brug af DURAN borosilikatglas 3.3
- Høj kemisk resistens mod syrer, alkalier og organiske stoffer
- Modstandsdygtig over for termiske stød og høje temperaturer kombineret med lav termisk udvidelse
- Konstant overvågning af glasvæggens tykkelsesensartethed
- Der lægges stor vægt på sfæriciteten af roterende glasdele
- Glasdele er spændingsaflastet ved 560 °C
- Fås i volumener fra 50 ml til 3000 ml
- Fås uden belægning eller med P+G-belægning
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Standard glas |
| Type | Fordampningskolbe |
| Til brug med (udstyr) | Rotationsfordamper |
| Materiale (coating) | Ubelagt |
| Form | Pære |
| Standard konusled nummercenter | 29.2/32 |
| Tilspidsning | 29,2/32 |
| Temperatur (metrisk) Drift | 60 °C |
| Volumen (metrisk) | 3000 ml |