Få mere at vide
BUCHI Fordampningskolber til rotationsfordampere
Shop alle Buchi produkter
Volumen (metrisk):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
Materiale (coating):
Plast og glas
Ubelagt
Tilspidsning:
29,2/32
29,2/42
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Pæreformede højtydende kolber til rotationsfordampere
- Eksklusiv brug af DURAN borosilikatglas 3.3
- Høj kemisk resistens mod syrer, baser og organiske stoffer
- Modstandsdygtig over for termiske stød og høje temperaturer kombineret med lav termisk udvidelse
- Konstant overvågning af ensartethed af glasvægtykkelse
- Høj grad af opmærksomhed på sfæricitet af roterende glasdele
- Glasdele er spændingsaflastet ved 560 °C
- Fås i volumener fra 50mL til 3000mL
- Fås ubelagt eller med P+G belægning
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Standard glas |
| Type | Fordampningskolbe |
| Til brug med (udstyr) | Rotationsfordamper |
| Materiale (coating) | Ubelagt |
| Form | Pære |
| Standard konusled nummercenter | 29.2/32 |
| Tilspidsning | 29,2/32 |
| Temperatur (metrisk) Drift | 60 °C |
| Volumen (metrisk) | 2000 ml |