Få mere at vide
BUCHI Fordampningskolber til rotationsfordampere
Artikelnummer. 10406021 Shop alle Buchi produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
Materiale (coating):
Plast og glas
Ubelagt
Uncoated
Tilspidsning:
29,2/32
29,2/42
Pakningsstørrelse:
Hver
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Materiale (coating) Tilspidsning Pakningsstørrelse
10406021 250 ml Ubelagt 29,2/32 Hver
12831494 100 ml Ubelagt 29,2/32 Hver
10466201 2000 ml Ubelagt 29,2/32 Hver
10551172 3000 ml Ubelagt 29,2/32 Hver
12704963 500 ml Ubelagt 29,2/42 Hver
12784963 1000 ml Ubelagt 29,2/42 Hver
12734973 2000 ml Ubelagt 29,2/42 Hver
10648662 1000 ml Plast og glas 29,2/32 Hver
10496941 500 ml Plast og glas 29,2/32 Hver
10128741 2000 ml Plast og glas 29,2/32 Hver
12755113 3000 ml Plast og glas 29,2/32 Hver
10352182 250 ml Plast og glas 29,2/32 Hver
12778833 100 ml Plast og glas 29,2/32 Hver
12788833 50 ml Plast og glas 29,2/32 Hver
10178831 50 ml Ubelagt 29,2/32 Hver
12024592 5000 ml Uncoated 29,2/32 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Artikelnummer. 10406021 Leverandør BUCHI Leverandørnr. 000433
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1115.00 DKK
    967.44 DKK / Pakke med 1
    Spare 147.56 DKK
    13% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Brug disse fordampningskolber med enhver rotationsfordamper. BUCHI Fordampningskolber giver høj kemisk modstandsdygtighed over for syrer, baser og organiske stoffer. Ideel til destillation af opløsningsmidler.
  • Højtydende kolber til roterende fordampere
  • Eksklusiv brug af DURAN borosilikatglas 3.3
  • Høj kemisk resistens mod syrer, alkalier og organiske stoffer
  • Modstandsdygtig over for termiske stød og høje temperaturer kombineret med lav termisk udvidelse
  • Konstant overvågning af glasvæggens tykkelsesensartethed
  • Der lægges stor vægt på sfæriciteten af roterende glasdele
  • Glasdele er spændingsaflastet ved 560 °C
  • Fås i volumener fra 50 ml til 3000 ml
  • Fås uden belægning eller med P+G-belægning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Standard glas
Type Fordampningskolbe
Til brug med (udstyr) Rotationsfordamper
Materiale (coating) Ubelagt
Form Pære
Standard konusled nummercenter 29.2/32
Tilspidsning 29,2/32
Temperatur (metrisk) Drift 60 °C
Volumen (metrisk) 250 ml