Få mere at vide
BUCHI Kugelrohr og tørreglasovne
Artikelnummer. p-3319268 Shop alle Buchi produkter
Model-:
B-585 tørring
Kugelrohr-tørring
Kapacitet (metrisk):
100 til 250 ml
5 til 40 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10549901
Brand: BUCHI 046601
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Skånsom fraktioneret destillation eller prøvetørring med fuld prøvesynlighed
  • Elektrisk ledende glasrør giver fuld synlighed af prøver til enhver tid
  • Skånsom prøvebehandling giver højt udbytte
  • Digitalt display viser driftstemperaturen
  • Flere forudindstillinger giver brugervenlighed
  • Høj effektivitet sparer energi
  • Kompakt design sparer plads
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 5 til 40 ml
Temperatur (metrisk) 40 °C til 300 °C ±5°
Type Tørreovn
Model- Kugelrohr-tørring
Dimensioner (L x B x H) 30 x 41 x 30 cm (11,8 x 25,5 x 11,8 tommer) (D x B x H)
Spænding 100/230 V
Frekvens 50/60 Hz