Få mere at vide
BUCHI Kugelrohr og tørreglasovne
Shop alle Buchi produkter
Model-:
B-585 tørring
Kugelrohr-tørring
Kapacitet (metrisk):
100 til 250 ml
5 til 40 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Elektrisk ledende glasrør giver fuld synlighed af prøver til enhver tid
- Skånsom prøvebehandling giver højt udbytte
- Digitalt display viser driftstemperaturen
- Flere forudindstillinger giver brugervenlighed
- Høj effektivitet sparer energi
- Kompakt design sparer plads
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 100 til 250 ml |
| Temperatur (metrisk) | 40 °C til 300 °C ±5° |
| Type | Tørreovn |
| Model- | B-585 tørring |
| Dimensioner (L x B x H) | 30 x 41 x 30 cm (11,8 x 16,1 x 11,8 tommer) (D x B x H) |
| Spænding | 100/230 V |
| Frekvens | 50/60 Hz |