Få mere at vide
BUCHI Tørrekolber til rotationsfordampere
Shop alle Buchi produkter
Volumen (metrisk):
500 ml
1000 ml
1500 ml
2000 ml
Type:
Bæger tørrekolbe
Bægerkolbe
Pulvertørrekolbe
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Til brug med Rotavapor R3 og R-210/R-215
- Fås i flere størrelser med forskellige standardsamlinger
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | CE |
| Materiale | Borosilicate Glass (3.3) |
| Type | Pulvertørrekolbe |
| Til brug med (udstyr) | Rotationsfordamper |
| Materiale (coating) | Plast og glas |
| Standard konusled side | 29.2/32 |
| Tilspidsning | 29.2/32 |
| Temperatur (metrisk) Drift | 60 °C |
| Volumen (metrisk) | 500 ml |