Få mere at vide
BUCHI Bæger og tørrekolber til roterende fordampere
Artikelnummer. 12034592 Shop alle Buchi produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
500 ml
1000 ml
1500 ml
2000 ml
Type:
Bæger tørrekolbe
Bægerkolbe
Pulvertørrekolbe
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Type Pakningsstørrelse
12034592 2000 ml Pulvertørrekolbe Hver
10446761 500 ml Pulvertørrekolbe Hver
10729782 1000 ml Pulvertørrekolbe Hver
10091442 1500 ml Bægerkolbe Hver
12024782 1500 ml Bæger tørrekolbe Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 12034592 Leverandør BUCHI Leverandørnr. 000454
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2485.00 DKK
    2413.72 DKK / Pakke med 1
    Spare 71.28 DKK
    2% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Specielle formede kolber til store prøver og pulvertørring
  • Til brug med de roterende fordampere
  • Fås i flere størrelser med forskellige standardled
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE
Materiale Standard glas
Type Pulvertørrekolbe
Til brug med (udstyr) Rotationsfordamper
Materiale (coating) Plast og glas
Standard konusled side 29.2/32
Tilspidsning 29.2/32
Temperatur (metrisk) Drift 60 °C
Volumen (metrisk) 2000 ml