Få mere at vide
BUCHI Destillationsedderkopper til femkolbedestillationer
Artikelnummer. 10354443 Shop alle Buchi produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
50 ml
100 ml
Tilspidsning:
29,2/32
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Tilspidsning Pakningsstørrelse
10354443 50 ml 29,2/32 Hver
10230262 100 ml 29,2/32 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10354443 Leverandør BUCHI Leverandørnr. 001332
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16975.00 DKK
    16456.33 DKK / Pakke med 1
    Spare 518.67 DKK
    3% Slukket
Forventet forsendelse: 28-12-2026
Behandl op til 5 prøver i en enkelt parallel fordampningsproces
  • 5 positioner
  • Rummer 50 eller 100 ml cylindriske kolber
  • STJ 29/32 eller 24/40
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Type Destillering af Edderkop
Til brug med (udstyr) 5 kolbedestillation
Tilspidsning 29,2/32
Volumen (metrisk) 50 ml