Få mere at vide
BUCHI Kondensatorer til BUCHI Rotavapors
Artikelnummer. 12752255 Shop alle Buchi produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Rotavapor R-100
Rotavapor R-205, R-210/R-215
Rotavapor R-210/R-215
Rotavapor R-210/R-215 R-210/R-215
Materiale (coating):
Ingen
Plast og glas
Type:
Diagonal kondensator
Kondensator C
Kondensator S
Vertikal kondensator V
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Materiale (coating) Type Pakningsstørrelse
12752255 Rotavapor R-205, R-210/R-215 Plast og glas Kondensator C Hver
11977198 Rotavapor R-210/R-215 R-210/R-215 Plast og glas Diagonal kondensator Hver
10215222 Rotavapor R-210/R-215 Ingen Kondensator C Hver
10077051 Rotavapor R-210/R-215 Ingen Kondensator S Hver
10302282 Rotavapor R-210/R-215 Plast og glas Kondensator S Hver
12763407 Rotavapor R-100 Ingen Vertikal kondensator V Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 12752255 Leverandør BUCHI Leverandørnr. 040642
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21710.00 DKK
    17853.60 DKK / Pakke med 1
    Spare 3856.40 DKK
    17% Slukket
Forventet forsendelse: 10-02-2027
Original BUCHI glasvarer garanterer det højeste niveau af effektivitet og sikkerhed takket være høj præcision i fremstillingen. I mere end 80 år, BUCHI har fremstillet innovative og holdbare glasdele for at lette det daglige laboratoriearbejde.
  • Høj gennemstrømning på grund af avanceret design af kondensatorer
  • Meget modstandsdygtigt glas giver det højeste niveau af sikkerhed (DURAN™ borosilikatglas 3.3)
  • Garanteret tæthed og beskyttelse mod farlige dampe takket være samlinger med høj præcision
  • Maksimal stabilitet og sikkerhed med plast- og glasbelægning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Type Kondensator C
Til brug med (applikation) Fordamper kondensation
Til brug med (udstyr) Rotavapor R-205, R-210/R-215
Materiale (coating) Plast og glas
Mængde 1 hv.