Få mere at vide
BUCHI Kondensatorer til BUCHI Rotavapors
Artikelnummer. 10302282 Shop alle Buchi produkter
Til brug med (udstyr):
Rotavapor R-100
Rotavapor R-205, R-210/R-215
Rotavapor R-210/R-215
Rotavapor R210/215
Materiale (coating):
Ingen
None
Plast og glas
Type:
Diagonal kondensator
Kondensator C
Kondensator S
Vertikal kondensator V
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10302282
Brand: BUCHI 040653
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Original BUCHI glasvarer garanterer det højeste niveau af effektivitet og sikkerhed takket være høj præcision i fremstillingen. I mere end 80 år, BUCHI har fremstillet innovative og holdbare glasdele for at lette det daglige laboratoriearbejde.
  • Høj gennemstrømning på grund af avanceret design af kondensatorer
  • Meget modstandsdygtigt glas giver det højeste niveau af sikkerhed (DURAN™ borosilikatglas 3.3)
  • Garanteret tæthed og beskyttelse mod farlige dampe takket være samlinger med høj præcision
  • Maksimal stabilitet og sikkerhed med plast- og glasbelægning
Tekniske data
Materiale Borosilicate Glass (3.3)
Type Kondensator S
Til brug med (applikation) Fordamper kondensation
Til brug med (udstyr) Rotavapor R-210/R-215
Materiale (coating) Plast og glas
Mængde 1 Ea.