Beskrivelse
- Høj gennemstrømning på grund af avanceret design af kondensatorer
- Meget modstandsdygtigt glas giver det højeste niveau af sikkerhed (DURAN™ borosilikatglas 3.3)
- Garanteret tæthed og beskyttelse mod farlige dampe takket være samlinger med høj præcision
- Maksimal stabilitet og sikkerhed med plast- og glasbelægning
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| Type | Kondensator C |
| Til brug med (applikation) | Fordamper kondensation |
| Til brug med (udstyr) | Rotavapor R-210/R-215 |
| Materiale (coating) | Ingen |
| Mængde | 1 hv. |