Få mere at vide
BUCHI Bæger-Tørrekolber til roterende fordampere
Artikelnummer. 15500590 Shop alle Buchi produkter
Skift visning
Tilspidsning:
24/40
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Tilspidsning Pakningsstørrelse
15500590 24/40 Hver
1 options
Artikelnummer. 15500590 Leverandør BUCHI Leverandørnr. 11063156
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Tekniske data
Materiale Standard glas
Type Tørrekolbe
Til brug med (udstyr) Rotationsfordamper
Materiale (coating) Plast og glas
Form Pære
Tilspidsning 24/40
Temperatur (metrisk) Drift 60 °C
Volumen (metrisk) 500 mL