Få mere at vide
BUCHI Tørrekolber til rotationsfordampere
Shop alle Buchi produkter
Volumen (metrisk):
500 ml
1000 ml
1500 ml
2000 ml
Type:
Bæger tørrekolbe
Bægerkolbe
Pulvertørrekolbe
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Flad bund står solidt på laboratoriebænk
- Kan bruges med stødende eller skummende materialer på en Rotavapor , eller på en frysetørrer for at tørre prøven helt uden overførsel
- Kapacitet: 1500 ml
- Arbejdsvolumen: 500 ml
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Borosilicate Glass (3.3) |
| Type | Bægerkolbe |
| Temperatur (metrisk) Drift | 60°C |
| Volumen (metrisk) | 1500 ml |