Få mere at vide
BUCHI Tørrekolber til rotationsfordampere
Artikelnummer. 12024782 Shop alle Buchi produkter
Volumen (metrisk):
500 ml
1000 mL
1500 ml
2000 ml
Type:
Bæger tørrekolbe
Bægerkolbe
Pulvertørrekolbe
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12024782
Brand: BUCHI 034267
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Speciel formede kolber til pulvertørring
  • For use with the rotary evaporators
  • Available in multiple sizes with different standard joints
Tekniske data
Materiale Borosilicate Glass (3.3)
Type Bæger tørrekolbe
Temperatur (metrisk) Drift 60°C
Volumen (metrisk) 1500 ml