Få mere at vide
BUCHI Kogepunktsrør og kapillærer
Shop alle Buchi produkter
Produkttype:
Kogepunktkapillærer
Kogepunktsrør
Emballagemængde:
10 stk./pakke
100/pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 100
Beskrivelse
- Høj præcision for pålidelige resultater
- Opfylder Siwoloboff og Eu Pharmacopeia standarder
- Designet til BUCHI smelte- og kogepunktsinstrumenter
- Kompatibel med andre instrumenter
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Kogepunktsrør |
| Diameter (metrisk) | 2.75 mm |
| Til brug med (applikation) | Til reproducerbare kogepunktsbestemmelser |
| Til brug med (udstyr) | Kogepunktsapparat |
| Materiale | Borosilikatglas 3.3 |
| Emballagemængde | 100/pakke |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |