Description
- Høj præcision for pålidelige resultater
- Opfylder Siwoloboff- og EU-farmakopeia-standarderne
- Designet til BUCHI smelte- og kogepunktinstrumenter
- Kompatibel med andre instrumenter
Specifications
Specifications
| Produkttype | Kogepunktsrør |
| Diameter (metrisk) | 2.75 mm |
| Til brug med (applikation) | Til reproducerbare kogepunktsbestemmelser |
| Til brug med (udstyr) | Kogepunktsapparat |
| Materiale | Borosilikatglas 3.3 |
| Emballagemængde | 10 stk./pakke |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |