Få mere at vide
BUCHI Kogepunktsrør og kapillærer
Artikelnummer. 12201507 Shop alle Buchi produkter
Produkttype:
Kogepunktkapillærer
Kogepunktsrør
Emballagemængde:
10 stk./pakke
100/Pk.
100/pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 100
Artikelnummer. 12201507
Brand: BUCHI 051890
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kogepunktsrør og kapillærer til automatiseret eller manuel bestemmelse i henhold til Siwoloboff-metoden.
  • Høj præcision for pålidelige resultater
  • Opfylder Siwoloboff og Eu Pharmacopeia standarder
  • Designet til BUCHI smelte- og kogepunktsinstrumenter
  • Kompatibel med andre instrumenter
Tekniske data
Produkttype Kogepunktkapillærer
Diameter (metrisk) 0.8 mm
Til brug med (applikation) Laboratorierør til generelle formål
Til brug med (udstyr) Kogepunktsapparat
Materiale Borosilikatglas 3.3
Emballagemængde 100/Pk.