Få mere at vide
BUCHI Kogepunktsrør og kapillærer
Artikelnummer. 12030592 Shop alle Buchi produkter
Skift visning
Produkttype:
Kogepunktkapillærer
Kogepunktsrør
Emballagemængde:
10 stk./pakke
100/pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Emballagemængde Pakningsstørrelse
12030592 Kogepunktsrør 100/pakke Pakke med 100
12725063 Kogepunktsrør 10 stk./pakke Pakke med 10
12201507 Kogepunktkapillærer 100/pakke Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12030592 Leverandør BUCHI Leverandørnr. 019007
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4010.00 DKK
    3508.20 DKK / Pakke med 100
    Spare 501.80 DKK
    12% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Kogepunktsrør og kapillærer til automatiseret eller manuel bestemmelse i henhold til Siwoloboff-metoden.
  • Høj præcision for pålidelige resultater
  • Opfylder Siwoloboff- og EU-farmakopeia-standarderne
  • Designet til BUCHI smelte- og kogepunktinstrumenter
  • Kompatibel med andre instrumenter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Kogepunktsrør
Diameter (metrisk) 2.75 mm
Til brug med (applikation) Til reproducerbare kogepunktsbestemmelser
Til brug med (udstyr) Kogepunktsapparat
Materiale Borosilikatglas 3.3
Emballagemængde 100/pakke