Få mere at vide
Bucetin, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Bucetin |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H17NO3/c1-3-16-11-6-4-10(5-7-11)13-12(15)8-9(2)14/h4-7,9,14H,3,8H2,1-2H3,(H,13,15) |
| Formel vægt | 223.1208 |