Få mere at vide
Notrax Boble Sof-Tred™ Dyna-Shield™ Lag med unikt bobledesign
Artikelnummer. 17752108
Skift visning
Længde (metrisk):
91 cm
150 cm
1830 cm
Bredde (metrisk):
60 cm
91 cm
122 cm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Bredde (metrisk)
17752108 91 cm 60 cm
17772108 150 cm 91 cm
17792098 1830 cm 60 cm
17712108 1830 cm 91 cm
17732108 1830 cm 122 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17752108 Leverandør Notrax Leverandørnr. 417S0023GY
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    422.10 DKK
    364.94 DKK / Pakke med 1
    Spare 57.16 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 21-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Notrax Boble Sof-Tred™ - Enestående arbejdskomfort på grund af 12,7 mm tykt specielt formuleret sammensætning. Beskyttende lag af eksklusiv Dyna-Shield™ forlænger levetiden med 50 % sammenlignet med almindelig mikrocellulær vinyl.
  • Korrugeret ribmønster på langs for sikkert fodfæste
  • Enestående arbejdskomfort på grund af 127 mm tyk specialformuleret forbindelse
  • Beskyttende lag af eksklusiv Dyna-Shield™ forlænger levetiden med 50 % sammenlignet med almindelig mikrocellulær vinyl
  • Fås med gule kanter langs siderne i overensstemmelse med OSHA-kode 1910-144
  • Alle 4 sider er affasede og forseglede for at minimere snublefare
Tekniske data
Farve Grå
Længde (engelsk) 36 tommer.
Længde (metrisk) 91 cm
Materiale Mikrocellulær vinyl
Type Industriel og kommerciel matning
Bredde (metrisk) 60 cm