Få mere at vide
Notrax Boble Sof-Tred™ Dyna-Shield™ Lag med unikt bobledesign
Artikelnummer. 17762108
Skift visning
Længde (metrisk):
91 cm
150 cm
1830 cm
Bredde (metrisk):
60 cm
91 cm
122 cm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Bredde (metrisk)
17762108 150 cm 91 cm
17742108 91 cm 60 cm
17782098 1830 cm 60 cm
17702108 1830 cm 91 cm
17722108 1830 cm 122 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17762108 Leverandør Notrax Leverandørnr. 417S0035BY
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1202.25 DKK
    1035.39 DKK / Pakke med 1
    Spare 166.86 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Notrax Boble Sof-Tred™ - Enestående arbejdskomfort på grund af 12,7 mm tykt specielt formuleret sammensætning. Beskyttende lag af eksklusiv Dyna-Shield™ forlænger levetiden med 50 % sammenlignet med almindelig mikrocellulær vinyl.
  • Korrugeret ribmønster på langs for sikkert fodfæste
  • Enestående arbejdskomfort på grund af 127 mm tyk specialformuleret forbindelse
  • Beskyttende lag af eksklusiv Dyna-Shield™ forlænger levetiden med 50 % sammenlignet med almindelig mikrocellulær vinyl
  • Fås med gule kanter langs siderne i overensstemmelse med OSHA-kode 1910-144
  • Alle 4 sider er affasede og forseglede for at minimere snublefare
Tekniske data
Farve Sort/gul
Længde (engelsk) 59 tommer.
Længde (metrisk) 150 cm
Materiale Mikrocellulær vinyl
Type Industriel og kommerciel matning
Bredde (metrisk) 91 cm