Få mere at vide
Tocris Bioscience™ BTZO 1
Beskrivelse
Macrophage migration inhibitory factor (MIF) binder (Kd = 68.6 nM). Activates antioxidant response element (ARE)-mediated gene expression. Suppresses oxidative stress-induced cardiomyocyte apoptosis in vitro. Cardioprotective.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | BTZO 1 |
| Mængde | 10 mg |
| Formel vægt | 240.28 |
| Renhed | >99% |
| Molekylvægt (g/mol) | 240.28 |