Få mere at vide
BTX™ BTXPress™ Elektroporationsbuffersæt
Artikelnummer. 15497340
Skift visning
Mængde:
2 poser (10 kuvetter/pose)
2 poser (50 kuvetter/pose)
4 poser (10 kuvetter/pose), 10 mL buffer
5 poser (10 kuvetter/pose)
Antal reaktioner:
20
40
50
100
Pakningsstørrelse:
1 sæt
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Antal reaktioner Pakningsstørrelse
15497340 5 poser (10 kuvetter/pose) 50 1 sæt
15427350 2 poser (50 kuvetter/pose) 100 1 sæt
15407350 2 poser (10 kuvetter/pose) 20 1 sæt
15437350 4 poser (10 kuvetter/pose), 10 mL buffer 40 1 sæt
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15497340 Leverandør BTX™ Leverandørnr. 450803
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7180.00 DKK
    5963.46 DKK / 1 sæt
    Spare 1216.54 DKK
    16% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-05-2027
BTXPress™ Electroporation Buffer Kit tilbyder en enkelt bufferløsning udviklet til hurtigt og effektivt at levere gener til pattedyrsceller, som tidligere blev anset for at være svære at transficere med kemiske og andre ikke-virale metoder.
BTXPress™ Electroporation Solution er det første elektroporationsreagens, der opfylder alle dine højtydende transfektionsbehov uden at ofre kontrol over dit eksperiment eller dit budget. Det giver et øget antal transfektioner pr. sæt sammenlignet med andre kommercielle alternativer, hvilket giver dig større værdi. Som en universel løsning er BTXPress™ Elektroporationsopløsning kan bruges i andre elektroporatorer, herunder Amaxa™ , for at levere lignende resultater uden de typiske høje omkostninger forbundet med disse buffersæt. De BTXPress™ Electroporation Solution tilbydes som et sæt inklusive BTX™ kuvetter Plus med transferpipetter eller som buffer alene.
  • Effektiv elektroporationstransfektion
  • Højeffektiv transfektion af vanskelige cellelinjer
  • Høj cellelevedygtighed
  • Lav toksicitet resulterer i forbedret cellelevedygtighed
  • Enkelt buffer til alle celletyper
  • Én buffer anvendt i stedet for standard elektroporationsbuffere til alle pattedyrcelletyper
Tekniske data
Indhold og opbevaring 2 °C til 8 °C
Farve Klar
Oversigt BTXpress Opløsningssæt: 50 reaktioner i kuvetter med 2 mm mellemrum
Celletype Pattedyr
Prøvetype Celler
Promotor Ingen (Promotorløs)
Transfektionsteknik Elektroporation
Til brug med (udstyr) BTX™ og andre elektroporationssystemer
Til brug med (applikation) Transfektion via elektroporation
Inkluderer 5 mL opløsning, 50 x 2 mm hulkuvetter og overførselspipette
Emballagetype Individuelt indpakkede 2 mm kuvetter
Antal reaktioner 50
Produktlinje BTX-elektroporation
Produkttype Elektroporationsbuffer
Mængde 5 poser (10 kuvetter/pose)
Reagenstype Universal elektroporationsbuffer
Sterilitet Steril
Volumen (metrisk) 5 mL