Få mere at vide
BTX™ BTXPress™ Elektroporationsbuffersæt
Artikelnummer. 15427350
Mængde:
2 poser (10 kuvetter/pose)
2 poser (50 kuvetter/pose)
4 poser (10 kuvetter/pose), 10 mL buffer
5 poser (10 kuvetter/pose)
Antal reaktioner:
20
40
50
100
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. 15427350
Brand: BTX™ 450806
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
BTXPress™ Electroporation Buffer Kit tilbyder en enkelt bufferløsning udviklet til hurtigt og effektivt at levere gener til pattedyrsceller, som tidligere blev anset for at være svære at transficere med kemiske og andre ikke-virale metoder.
BTXPress™ Electroporation Solution er det første elektroporationsreagens, der opfylder alle dine højtydende transfektionsbehov uden at ofre kontrol over dit eksperiment eller dit budget. Det giver et øget antal transfektioner pr. sæt sammenlignet med andre kommercielle alternativer, hvilket giver dig større værdi. Som en universel løsning er BTXPress™ Elektroporationsopløsning kan bruges i andre elektroporatorer, herunder Amaxa™ , for at levere lignende resultater uden de typiske høje omkostninger forbundet med disse buffersæt. De BTXPress™ Electroporation Solution tilbydes som et sæt inklusive BTX™ kuvetter Plus med transferpipetter eller som buffer alene.
  • Effektiv elektroporationstransfektion
  • Højeffektiv transfektion af vanskelige cellelinjer
  • Høj cellelevedygtighed
  • Lav toksicitet resulterer i forbedret cellelevedygtighed
  • Enkelt buffer til alle celletyper
  • Én buffer anvendt i stedet for standard elektroporationsbuffere til alle pattedyrcelletyper
Tekniske data
Indhold og opbevaring 2 °C til 8 °C
Farve Klar
Oversigt BTXpress Solution Kit 100 Reaktioner i 2 mm mellemrum kuvetter
Celletype Pattedyr
Format Sæt
Promotor Ingen (Promotorløs)
Transfektionsteknik Elektroporation
Til brug med (udstyr) BTX™ og andre elektroporatorer
Til brug med (applikation) Transfektion via elektroporation
Inkluderer 10 ml opløsning, 100 x 2 mm hulkuvetter og overførselspipette
High-throughput kompatibilitet Ja
Emballagetype 2 mm kuvetter
Antal reaktioner 100
Produktlinje BTX-elektroporation
Produkttype Elektroporationsbuffer
Mængde 2 poser (50 kuvetter/pose)
Sterilitet Steril
Volumen (metrisk) 10 mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: trade secret