Få mere at vide
BTX™ BTXPress™ Elektroporationsbuffersæt
Artikelnummer. 15407350
Skift visning
Mængde:
2 poser (10 kuvetter/pose)
2 poser (50 kuvetter/pose)
4 poser (10 kuvetter/pose), 10 mL buffer
5 poser (10 kuvetter/pose)
Antal reaktioner:
20
40
50
100
Pakningsstørrelse:
1 sæt
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Antal reaktioner Pakningsstørrelse
15407350 2 poser (10 kuvetter/pose) 20 1 sæt
15497340 5 poser (10 kuvetter/pose) 50 1 sæt
15427350 2 poser (50 kuvetter/pose) 100 1 sæt
15437350 4 poser (10 kuvetter/pose), 10 mL buffer 40 1 sæt
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15407350 Leverandør BTX™ Leverandørnr. 450804
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5265.00 DKK
    4368.27 DKK / 1 sæt
    Spare 896.73 DKK
    17% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-01-2027
BTXPress™ Electroporation Buffer Kit tilbyder en enkelt bufferløsning udviklet til hurtigt og effektivt at levere gener til pattedyrsceller, som tidligere blev anset for at være svære at transficere med kemiske og andre ikke-virale metoder.
BTXPress™ Electroporation Solution er det første elektroporationsreagens, der opfylder alle dine højtydende transfektionsbehov uden at ofre kontrol over dit eksperiment eller dit budget. Det giver et øget antal transfektioner pr. sæt sammenlignet med andre kommercielle alternativer, hvilket giver dig større værdi. Som en universel løsning er BTXPress™ Elektroporationsopløsning kan bruges i andre elektroporatorer, herunder Amaxa™ , for at levere lignende resultater uden de typiske høje omkostninger forbundet med disse buffersæt. De BTXPress™ Electroporation Solution tilbydes som et sæt inklusive BTX™ kuvetter Plus med transferpipetter eller som buffer alene.
  • Effektiv elektroporationstransfektion
  • Højeffektiv transfektion af vanskelige cellelinjer
  • Høj cellelevedygtighed
  • Lav toksicitet resulterer i forbedret cellelevedygtighed
  • Enkelt buffer til alle celletyper
  • Én buffer anvendt i stedet for standard elektroporationsbuffere til alle pattedyrcelletyper
Tekniske data
Indhold og opbevaring 2 °C til 8 °C
Oversigt BTXpress Opløsningssæt, 20 reaktioner i 4 mm hulkuvetter
Celletype Pattedyr
Format Sæt
Prøvetype Celler
Promotor Ingen (Promotorløs)
Transfektionsteknik Elektroporation
Til brug med (udstyr) BTX™ og alternative elektroporationssystemer
Til brug med (applikation) Transfektion via elektroporation
Inkluderer 5 mL buffer, 20 x 4 mm hulkuvetter og overførselspipette
High-throughput kompatibilitet Ja
Emballagetype Sæt, kuvetter individuelt indpakket
Antal reaktioner 20
Produktlinje BTX-elektroporation
Produkttype Elektroporationsbuffer
Mængde 2 poser (10 kuvetter/pose)
Reagenstype Universal elektroporationsbuffer
Sterilitet Steril
Volumen (metrisk) 5 mL