Få mere at vide
BTX™ BTXPress™ Elektroporationsbuffer
Beskrivelse
BTXPress™ Electroporation Solution er det første elektroporationsreagens, der opfylder alle dine højtydende transfektionsbehov uden at ofre kontrol over dit eksperiment eller dit budget. Det giver et øget antal transfektioner pr. sæt sammenlignet med andre kommercielle alternativer, hvilket giver dig større værdi. Som en universel løsning er BTXPress™ Elektroporationsopløsning kan bruges i andre elektroporatorer, herunder Amaxa™ , for at levere lignende resultater uden de typiske høje omkostninger forbundet med disse buffersæt. De BTXPress™ Electroporation Solution tilbydes som et sæt inklusive BTX™ kuvetter Plus med transferpipetter eller som buffer alene.
- Effektiv elektroporationstransfektion
- Højeffektiv transfektion af vanskelige cellelinjer
- Høj cellelevedygtighed
- Lav toksicitet resulterer i forbedret cellelevedygtighed
- Enkelt buffer til alle celletyper
- Én buffer anvendt i stedet for standard elektroporationsbuffere til alle pattedyrcelletyper
Tekniske data
Tekniske data
| Buffer | Universal elektroporationsbuffer |
| Indhold og opbevaring | 2 °C til 8 °C |
| Farve | Klar |
| Oversigt | BTXpress Opløsning, 5,0 ml flaske til op til 50 reaktioner |
| Celletype | Pattedyr |
| Format | Flaske |
| Prøvetype | Celler |
| Promotor | Ingen (Promotorløs) |
| Transfektionsteknik | Elektroporation |
| Til brug med (udstyr) | BTX™ og alternative elektroporatorer |
| Vis mere |