Få mere at vide
BTX™ BTXPress™ Elektroporationsbuffer
Artikelnummer. 15477340
Skift visning
Mængde:
2 ml
5 ml
10 ml
Antal reaktioner:
20
50
100
Pakningsstørrelse:
10ml
2ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Antal reaktioner Pakningsstørrelse
15477340 2 ml 20 2ml
15487340 5 ml 50 5ml
15417350 10 ml 100 10ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15477340 Leverandør BTX™ Leverandørnr. 450801
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
BTXPress™ Electroporation Buffer er en enkelt bufferopløsning udviklet til hurtigt og effektivt at levere gener til pattedyrsceller, som tidligere blev anset for at være svære at transficere med kemiske og andre ikke-virale metoder.
BTXPress™ Electroporation Solution er det første elektroporationsreagens, der opfylder alle dine højtydende transfektionsbehov uden at ofre kontrol over dit eksperiment eller dit budget. Det giver et øget antal transfektioner pr. sæt sammenlignet med andre kommercielle alternativer, hvilket giver dig større værdi. Som en universel løsning er BTXPress™ Elektroporationsopløsning kan bruges i andre elektroporatorer, herunder Amaxa™ , for at levere lignende resultater uden de typiske høje omkostninger forbundet med disse buffersæt. De BTXPress™ Electroporation Solution tilbydes som et sæt inklusive BTX™ kuvetter Plus med transferpipetter eller som buffer alene.
  • Effektiv elektroporationstransfektion
  • Højeffektiv transfektion af vanskelige cellelinjer
  • Høj cellelevedygtighed
  • Lav toksicitet resulterer i forbedret cellelevedygtighed
  • Enkelt buffer til alle celletyper
  • Én buffer anvendt i stedet for standard elektroporationsbuffere til alle pattedyrcelletyper
Tekniske data
Buffer Universal elektroporationsbuffer
Indhold og opbevaring 2 °C til 8 °C
Farve Klar
Oversigt BTXpress Opløsning, 2,0 ml flaske til op til 20 reaktioner
Celletype Pattedyr
Format Flaske
Prøvetype Celler
Promotor Ingen (Promotorløs)
Transfektionsteknik Elektroporation
Til brug med (udstyr) BTX™ og andre elektroporatorer
Til brug med (applikation) Transfektion via elektroporation
Inkluderer Kun 2 mL buffer
Emballagetype Flaske
Antal reaktioner 20
Produktlinje BTX-elektroporation
Produkttype Elektroporationsbuffer
Mængde 2 ml
Sterilitet Steril
Volumen (metrisk) 2 mL