Få mere at vide
BTX™ BTXPress™ Cytofusionsmedium C
Artikelnummer. 15427370
Skift visning
Mængde:
500 ml
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15427370 500 ml 500ml
1 options
Artikelnummer. 15427370 Leverandør BTX™ Leverandørnr. 470001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4555.00 DKK
    3782.69 DKK / 500ml
    Spare 772.31 DKK
    16% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-01-2027
BTXPress™ Cytofusion Medium C er designet til at fremme effektiviteten og samtidig bevare høj cellelevedygtighed under cellefusion.
En avanceret elektrofusionsbuffer designet specielt til hybridomproduktion. Bufferen med lav ledningsevne er specielt formuleret til at minimere celleturbulens under cellejustering og opvarmning under elektrofusion, for robust cellefusionseffektivitet og høj cellelevedygtighed. Det er sterilfiltreret fra den højeste kvalitet, ikke-animalske, medicinske reagenser. Det er den foretrukne buffer for mange kommercielle bioteknologiske og farmaceutiske virksomheder i deres hybridomgenereringsproces til opdagelse af monoklonale antistoffer.
  • Optimeret til eukaryote elektrofusionsapplikationer
  • Maksimal fusionseffektivitet, høj cellelevedygtighed
  • Stabilt miljø til cellejustering
  • Lav ledningsevne for minimal opvarmning
  • Fysiologisk pH og afbalanceret osmolaritet
  • Indeholder ingen animalske produkter
Tekniske data
Klassifikation Elektrofusionsbuffer
Indhold og opbevaring 2 °C til 8 °C
Farve Klar
Oversigt BTXpress Cytofusionsmedium C
Celletype Ikke-dyr
Prøvetype Celler
Promotor Ingen (Promotorløs)
Transfektionsteknik Elektroporation
Til brug med (udstyr) BTX&trade ECM2001, Legacy ECM2001
Til brug med (applikation) Cellefusion, hybridomproduktion
Inkluderer 500 ml buffer
pH 7.2± 0,2
Produktlinje BTX Elektroporation/Elektrofusion
Produkttype Elektrofusionsbuffer
Mængde 500 ml
Reagenstype Medicinsk kvalitet
Sterilitet Steril
Volumen (metrisk) 500 mL
Form Væske