Få mere at vide
BTX™ Two-Needle Array™ Elektroder
Artikelnummer. p-3166613
Størrelse (metrisk) Gap:
5 mm
10 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Artikelnummer. 15497260
Brand: BTX™ 450120
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Two-Needle Array™ Elektroder designet til in vivo lægemiddel- eller genlevering.
  • Steril, engangs array med to nåle
  • Muliggør enkel, billig, sikker direkte injektion af muskelvæv til plasmid-DNA-levering
  • Kompatibel med ECM™ 830, ECM 2001, ECM 630
To størrelser
  • 5 mm array og håndtag anbefales til små muskelmasser såsom museskinneben
  • 10 mm størrelse velegnet til større muskelmasser som rottegastronomer
Tekniske data
Til brug med (applikation) In-vivo lægemiddel eller genlevering, muskelgenterapi
Til brug med (udstyr) ECM 830, ECM 2001+, ECM 630, Legat ECM 2001 Generator
Materiale Medicinsk rustfrit stål
Produktlinje BTX Elektroporatorer
Produkttype Elektroporation tilbehør
Spænding 500 V
Oversigt 2-nålsarray, 10 mm mellemrum, stk. af 6
Elektrode form Lige/nål
Inkluderer Pk. 6 nålearray. Kræver håndtag og stikkabler
Længde (engelsk) Elektrode 0,78 tommer
Længde (metrisk) elektrode 20 mm
Pulslængdeområde 10μ sek. til 99 msek. i PBS
Mængde 6 Pk.
Størrelse (engelsk) Gap 0,39 tommer
Størrelse (metrisk) Gap 10 mm
Tip Type Nåle array
Sterilitet Steril
Tilslutningstype Bananstik til bananstik
Pulsform Firkantet bølge
Nødvendigt tilbehør Håndtag, stikkabler
Vis mere Vis mindre
Kun beregnet til undersøgelsesformål. Ikke til brug i diagnostiske eller kliniske procedurer.