Få mere at vide
BTX™ Two-Needle Array™ Elektroder
Artikelnummer. 15497260
Skift visning
Størrelse (metrisk) Gap:
5 mm
10 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse (metrisk) Gap Pakningsstørrelse
15497260 10 mm Pakke med 6
15407270 5 mm Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15497260 Leverandør BTX™ Leverandørnr. 450120
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2655.00 DKK
    2200.96 DKK / Pakke med 6
    Spare 454.04 DKK
    17% Slukket
Forventet forsendelse: 08-03-2027
Two-Needle Array™ Elektroder designet til in vivo lægemiddel- eller genlevering.
  • Steril, engangs array med to nåle
  • Muliggør enkel, billig, sikker direkte injektion af muskelvæv til plasmid-DNA-levering
  • Kompatibel med ECM™ 830, ECM 2001, ECM 630
To størrelser
  • 5 mm array og håndtag anbefales til små muskelmasser såsom museskinneben
  • 10 mm størrelse velegnet til større muskelmasser som rottegastronomer
Tekniske data
Til brug med (applikation) In-vivo lægemiddel eller genlevering, muskelgenterapi
Til brug med (udstyr) ECM 830, ECM 2001+, ECM 630, Legat ECM 2001 Generator
Materiale Medicinsk rustfrit stål
Produktlinje BTX Elektroporatorer
Produkttype Elektroporation tilbehør
Spænding 500 V
Oversigt 2-nålsarray, 10 mm mellemrum, stk. af 6
Elektrode form Lige/nål
Inkluderer Pk. 6 nålearray. Kræver håndtag og stikkabler
Længde (engelsk) Elektrode 0,78 tommer
Længde (metrisk) elektrode 20 mm
Pulslængdeområde 10μ sek. til 99 msek. i PBS
Mængde 6 Pk.
Størrelse (engelsk) Gap 0,39 tommer
Størrelse (metrisk) Gap 10 mm
Tip Type Nåle array
Sterilitet Steril
Tilslutningstype Bananstik til bananstik
Pulsform Firkantet bølge
Nødvendigt tilbehør Håndtag, stikkabler
Vis mere Vis mindre
Kun beregnet til undersøgelsesformål. Ikke til brug i diagnostiske eller kliniske procedurer.