Få mere at vide
BTX™ Two-Needle Array™ Elektroder
Artikelnummer. 15407270
Størrelse (metrisk) Gap:
5 mm
10 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Artikelnummer. 15407270
Brand: BTX™ 450121
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Two-Needle Array™ Elektroder designet til in vivo lægemiddel- eller genlevering.
  • Steril, engangs array med to nåle
  • Muliggør enkel, billig, sikker direkte injektion af muskelvæv til plasmid-DNA-levering
  • Kompatibel med ECM™ 830, ECM 2001, ECM 630
To størrelser
  • 5 mm array og håndtag anbefales til små muskelmasser såsom museskinneben
  • 10 mm størrelse velegnet til større muskelmasser som rottegastronomer
Tekniske data
Til brug med (applikation) In-vivo lægemiddel eller genlevering, muskelgenterapi
Til brug med (udstyr) ECM 830, ECM 2001+, ECM 630, Legat ECM 2001 Generator
Materiale Rustfrit stål af medicinsk kvalitet
Produktlinje BTX-elektroporation
Produkttype Elektroporation tilbehør
Spænding 500 V
Oversigt 2-nålsarray, 5 mm mellemrum, stk. af 6
Elektrode form Lige/nål
Inkluderer Pk. 6 Nåle Array. Håndtag og stik kræves
Længde (engelsk) Elektrode 0,78 tommer
Længde (metrisk) elektrode 20 mm
Pulslængdeområde 10μ sek. til 99 msek. i PBS
Mængde 6 Pk.
Størrelse (engelsk) Gap 0,19 tommer
Størrelse (metrisk) Gap 5 mm
Sterilitet Steril
Tilslutningstype Bananstik til bananstik
Pulsform Firkantet bølge
Nødvendigt tilbehør Håndtag, stik
Vis mere Vis mindre
Kun beregnet til undersøgelsesformål. Ikke til brug i diagnostiske eller kliniske procedurer.