Få mere at vide
Macherey-Nagel™ BTX Testblanding i methanol
Artikelnummer. 10033001 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
Type:
BTX Testblanding i methanol
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Type Pakningsstørrelse
10033001 BTX Testblanding i methanol 1ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10033001 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 722372
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Tekniske data
Analyt- eller komponentnavne Benzen, ethylbenzen, toluen, m-, o-, p-xylen
Teknik GC Miljøanalyser
Type BTX Testblanding i methanol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • BTX test mixture, conc. 10 ng/
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H370-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P405-Opbevares under lås.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: BTX test mixture inmethanol