Få mere at vide
BTX™ Sikkerhedsstander for elektroporation
Artikelnummer. 15487290
Skift visning
Tilslutningstype:
Banankabler
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Tilslutningstype Pakningsstørrelse
15487290 Banankabler Hver
1 options
Artikelnummer. 15487290 Leverandør BTX™ Leverandørnr. 450207
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12200.00 DKK
    10136.54 DKK / Pakke med 1
    Spare 2063.46 DKK
    16% Slukket
Forventet forsendelse: 18-01-2027
Sikkerhedsstander kompatibel med BTX™ Gemini X2, ECM 399, ECM 630 og ECM 830 Elektroporationssystemer.
  • Til brug med Fisher engangscuvetter
  • Unikt design sikrer ingen strøm, medmindre låget er lukket
  • Op til to kuvetter kan elektroporeres samtidigt
  • Separate designs til Gemini X2 og Gemini SC
Tekniske data
Til brug med (applikation) Engangskuvetter, rummer forskellige typer kamre/to kuvetter på samme tid
Til brug med (udstyr) Gemini X2, ECM 399, ECM 630, ECM 830
Produktlinje BTX-elektroporation
Produkttype Sikkerhedsstander
Oversigt Sikkerhedsstativ, justerbar mellemrum (til brug med kuvetter)
Inkluderer 4 mm banankabler
Mængde 1 stk.
Sterilitet Ikke steril
Tilslutningstype Banankabler
Pulsform Eksponentiel aftagende bølge, firkantet bølge