Få mere at vide
BTX™ Genetrodes™ Holder med skaft
Artikelnummer. 15447290
Tilslutningstype:
Banankabler
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15447290
Brand: BTX™ 450203
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Genetrodes™ Holder med skaft til brug med Genetrodes Elektroder.
  • Anbringer alle elektroder korrekt i et forudbestemt mellemrum (10 riller, 1 mm fra hinanden)
Tekniske data
Til brug med (applikation) Korrekt placering af elektroporationselektroder ved et forudbestemt mellemrum
Til brug med (udstyr) BTX Genetrode eller Genepaddle-elektrode
Produktlinje BTX-elektroporation
Produkttype Elektroporation tilbehør
Oversigt Genetrode/Genepaddle Holder
Inkluderer Håndtag. Kræver elektroder
Mængde 1 stk.
Størrelse (engelsk) Gap 0,03 til 0,39 tommer.
Størrelse (metrisk) Gap 1 til 10 mm
Sterilitet Ikke steril
Tilslutningstype Banankabler
Pulsform Firkantet bølge
Nødvendigt tilbehør Elektroder
Vis mere Vis mindre
Kun beregnet til undersøgelsesformål. Ikke til brug i diagnostiske eller kliniske procedurer.