Få mere at vide
BTX™ Kaliperelektroder
Længde (metrisk):
1 cm
2 cm
Bredde (metrisk):
1 cm
2 cm
Materiale:
Messing
Rustfrit stål
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Til in vivo elektroporation, specifikt levering af molekyler eller lægemidler til et ønsket væv
- Består af to elektroder i rustfrit stål, der griber det overfladested, der skal elektroporeres
- Ansøgninger omfatter:
- Elektrokemoterapi (ECT): brugen af pulserende elektriske felter til at levere kemoterapeutiske lægemidler til kræftsvulster eller
- Transdermal levering (TDD): brug af et pulserende elektrisk felt til at levere lægemidler eller andre molekyler gennem huden til det målrettede sted
- Til brug med BTX Gemini X2 elektroporationssystemer.
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | In-vivo lægemiddel- eller genlevering, elektrokemoterapi, transdermale applikationer, intakte planteapplikationer |
| Til brug med (udstyr) | ECM 830, Gemini X2, ECM 2001+ og Legacy ECM 2001 |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Produktlinje | BTX Elektroporatorer |
| Produkttype | Elektroporation tilbehør |
| Spænding | 500 V |
| Oversigt | Kaliperelektrode, 2,0 cm x 2,0 cm med ekstra 1,5 cm x 1,5 cm elektroder inkluderet, rustfrit stål |
| Elektrode form | Firkant |
| Inkluderer | Kaliperelektrode, 2,0 cm x 2,0 cm med ekstra 1,5 cm x 1,5 cm elektrode inkluderet |
| Længde (engelsk) | 0,79 tommer. |
| Vis mere |
Kun beregnet til undersøgelsesformål. Ikke til brug i diagnostiske eller kliniske procedurer.