Få mere at vide
BTX™ Tweezertrode™ Elektrodesæt
Artikelnummer. 15497280
Diameter (metrisk):
7 mm
10 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15497280
Brand: BTX™ 450166
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tweezertrode™ Elektrodesæt indeholder genanvendelige in vivo-elektroder i pincetstil, der er egnede til lægemiddel- eller genlevering til dyr.
  • Består af en standard 11,5 cm pincet modificeret med skiveelektroder af rustfrit stål eller platin i spidsen
  • Kompatibel med BTX Gemini X2 og ECM-2001 Elektroporationssystemer
  • Afstand mellem elektrodeskiver kan justeres fra 1 mm til mere end 2 cm
  • Kan nemt rengøres
  • Sættene leveres med BTX524 koaksialkabel til tilslutning til elektroporationsgeneratorer
Tekniske data
Til brug med (applikation) In vivo applikationer, herunder in utero og ex-vivo gentransfektion, eletroporationsterapi og transdermal lægemiddellevering.
Til brug med (udstyr) ECM 830, Gemini X2, ECM 2001+ arv ECM 2001 Generator
Materiale Rustfrit stål
Produktlinje BTX-elektroporation
Produkttype Elektrodesæt
Spænding 1000 V
Oversigt Rustfri Tweezertrode Sæt, 10 mm
Diameter (engelsk) 0,39 tommer
Diameter (metrisk) 10 mm
Elektrode form Cirkulær
Inkluderer Kabel
Længde (engelsk) 0,39 tommer
Længde (engelsk) Elektrode 0,47 tommer.
Længde (metrisk) 10 mm
Længde (metrisk) elektrode 12 mm
Pulslængdeområde 10μ sek. til 99 msek. i PBS
Mængde 1 stk.
Relativ luftfugtighed 20 til 80 %
Størrelse (engelsk) Gap <0,04 tommer til >0,79 tommer.
Størrelse (metrisk) Gap <1 mm til >2 cm
Pincet størrelse 11.5 cm
Sterilitet Ikke steril
Tilslutningstype Banankabler
Pulsform Firkantet bølge
Vis mere Vis mindre
Kun beregnet til undersøgelsesformål. Ikke til brug i diagnostiske eller kliniske procedurer.