Få mere at vide
BTX™ Tweezertrode™ Elektrodesæt
                                Diameter (metrisk):
                                7 mm
                                10 mm
                                Pakningsstørrelse: 
                                Hver
                    Beskrivelse
- Består af en standard 11,5 cm pincet modificeret med skiveelektroder af rustfrit stål eller platin i spidsen
- Kompatibel med BTX Gemini X2 og ECM-2001 Elektroporationssystemer
- Afstand mellem elektrodeskiver kan justeres fra 1 mm til mere end 2 cm
- Kan nemt rengøres
- Sættene leveres med BTX524 koaksialkabel til tilslutning til elektroporationsgeneratorer
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | In vivo applikationer, herunder in utero og ex-vivo gentransfektion, eletroporationsterapi og transdermal lægemiddellevering. | 
| Til brug med (udstyr) | ECM 830, Gemini X2, ECM 2001+, Legacy ECM 2001 Generator | 
| Materiale | Rustfrit stål | 
| Produktlinje | BTX-elektroporation | 
| Produkttype | Elektrodesæt | 
| Spænding | 1000 V | 
| Oversigt | Rustfri Tweezertrode Sæt, 7 mm | 
| Diameter (engelsk) | 0,27 tommer. | 
| Diameter (metrisk) | 7 mm | 
| Elektrode form | Cirkulær | 
| Vis mere | 
Kun beregnet til undersøgelsesformål. Ikke til brug i diagnostiske eller kliniske procedurer.
                    Korrektion af produktindhold
Produkttitel
			BTX™ Tweezertrode™ Elektrodesæt > 
            Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion