Få mere at vide
BTX™ Tweezertrodes™ Elektroder Tilbehør: Kabel
Tilslutningstype:
Banankabler
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Til tilslutning til elektroporationsgeneratorer
- 1,1 m i længden
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | In-vivo lægemiddel eller genlevering, genterapi, proteinlevering |
| Til brug med (udstyr) | BTX Tweezertrodes, L-formede genetrodeelektroder, adhærerende celleelektrode |
| Oversigt | Adapter Bananstikkabler, rød og sort (til brug med Tweezertrodes og adhærerende celleelektrode) |
| Inkluderer | Rød og sort kabelsæt |
| Længde (engelsk) Kabel | 3.5 ft. |
| Længde (metrisk) kabel | 1.1 m |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Tilslutningstype | Banankabler |
| Pulsform | Eksponentiel aftagende bølge, firkantet bølge |