Få mere at vide
BTX™ HT 25-brønds elektroporationsplader
Beskrivelse
- 25-brønds engangs elektroporationsplade
- Standard multi-brønd formater
- Biokompatible materialer
Tekniske data
Tekniske data
| Format | 25-brønd |
| Til brug med (applikation) | siRNA-transfektion, biblioteksstudier og stamcelleprojekt |
| Til brug med (udstyr) | ECM 630HT, ECM 830HT, Gemini X2 HT Elektroporationssystem |
| Materiale | Medicinsk kvalitet polycarbonat, poleret aluminium |
| Produktlinje | BTX-elektroporation |
| Produkttype | Forbrugsstoffer til elektroporering |
| Oversigt | 25-brønds engangselektroporationsplade, 2 mm mellemrum, 100μ l, belagt, 1 plade |
| Elektroporationskammeret | 25-brønds elektroporationsplade |
| Inkluderer | 1 x plade med tætning |
| Mængde | 1 stk. |
| Vis mere |