Få mere at vide
BTX™ Gemini X2 elektroporationsgenerator fodkontakt
Pulsform:
AC Sine Wave, DC Square Wave
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Giver mulighed for håndfri betjening af Gemini X2 generator
- Ønskeligt, når der udføres in vivo/in ovo genlevering eller nuklear overførsel/kloning, når begge hænder er nødvendige til prøvemanipulation
- Fungerer som startknap foran på generatoren
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Håndfri drift af elektroporationsgeneratorer |
| Til brug med (udstyr) | Gemini X2, ECM 2001+, ECM 830, og ECM 630 fodpedal (kompatibel med touchscreen-modeller) |
| Produktlinje | BTX-elektroporation |
| Produkttype | Elektroporation tilbehør |
| Spænding | 3000 VDC, 250 VAC |
| Oversigt | Gemini X2, ECM 2001+, ECM 830, og ECM 630 fodpedal |
| Mængde | 1 stk. |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Tilslutningstype | Elektrodeforbindelseskabel |
| Interface | Fodkontakt |
| Vis mere |