Få mere at vide
BTX™ ECM™ 399 Exponential Decay Wave Electroporator
Artikelnummer. 15427220
Skift visning
Pulsform:
Eksponentiel aftagende bølge
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Pulsform Pakningsstørrelse
15427220 Eksponentiel aftagende bølge 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 15427220 Leverandør BTX™ Leverandørnr. 450000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    34060.00 DKK
    28302.89 DKK / 1 sæt
    Spare 5757.11 DKK
    16% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 29-01-2027
Indeholder
  • ECM 399 generator
  • PEP™ (Personal Electroporation Pak) Stativ (kan bestilles separat)
  • Prøvepakke med kuvetter og kuvettestativ
ECM™ 399 Exponential Decay Wave Electroporator er et bærbart, brugervenligt system, der er designet til at producere de præcise feltstyrker og pulslængder, der kræves til transformation af bakterie- og gærceller og begrænset transfektion af pattedyrsceller.
  • Dette praktiske, omkostningseffektive system anvender BTX Power Platform Technology-design med digital brugergrænseflade
  • I lavspændingstilstand kan ECM 399 bruges til begrænsede transfektioner af pattedyrsceller
  • Betjening med én knap
  • Lav og høj spænding
  • LCD-udlæsning på 16 tegn
  • Feedback af pulslængde og spidsspænding
  • Transformation af bakterier og gær
  • Begrænset transfektion af pattedyrceller
Tekniske data
Til brug med (applikation) Transformation af bakterier og gær, grundlæggende transfektion af pattedyrceller
Til brug med (udstyr) ECM 399 Elektroporationssystem
Frekvens 50/60 Hz
Produktlinje BTX-elektroporation
Produkttype Elektroporatorer
Spænding 2/500V
Spændingsområde (HV-tilstand) 10 til 2500 VDC
Spændingsområde (LV-tilstand) 2 til 500 VDC
Oversigt ECM 399 elektroporeringssystem, komplet, til kuvetter
Vise LCD
Certificeringer/compliance CE
Dybde (engelsk) 7,7 tommer
Dybde (metrisk) 196 mm
Elektroporationskammeret PEP
Højde (engelsk) 4,3 tommer
Højde (metrisk) 109 mm
Inkluderer ECM 830 Generator, PEP™ med sikkerhedsstativ, prøvepakke med kuvetter og kuvettestativ
Længde (engelsk) 7,7 tommer
Længde (metrisk) 19.5 cm
Driftstemperatur (engelsk) 50 °F til 104 °F
Pulslængdeområde 5 msek. i PBS
Driftstemperatur (metrisk) 10 °C til 40 °C
Relativ luftfugtighed 60%
Vægt (engelsk) 7 lb.
Vægt (metrisk) 3.17 kg
Bredde (engelsk) 9,1 tommer
Bredde (metrisk) 231 mm
Elektriske krav 2/500 V 50/60 Hz
Sterilitet Ikke steril
Kapacitans (HV-tilstand) 36 μF
Kapacitans (LV-tilstand) 1050 μF
Tilslutningstype Udgangskabel
Opladningstid 25 sek.
Interface Digital bruger
Pulsform Eksponentiel aftagende bølge