Få mere at vide
BTX™ Elektroporationstilbehør: Flad elektrode
Tilslutningstype:
Bananstik til bananstik
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Kræver
Banankabel og bananstik (BTX450217)
- Genererer enten et divergent eller homogent felt afhængigt af orienteringen af de rillede elektroder
- Fremstillet af to rektangulære, parallelle plader af højkvalitets rustfrit stål, der er trykmonteret i en polysulfonbase
- Orienter med elektrodens rillede sider mod hinanden for at generere et divergerende felt til brug ved elektrocellefusion
- Orienter med de flade sider mod hinanden for at give et homogent felt til elektroporation
- Kompatibel med ECM 830 og ECM 2001 generatorer
- Spaltestørrelser: 1 mm
- Volumen: 0,5 ml
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Cellefusion, hybridomproduktion, planteprotoplastfusion, pattedyrcelletransfektion |
| Til brug med (udstyr) | ECM 830, Gemini X2, ECM 2001+, Legacy ECM2001 Generator |
| Materiale | Rustfrit stål, polysulfon |
| Produktlinje | BTX Elektroporation og elektrofusion |
| Produkttype | Elektroporation/fusionstilbehør |
| Oversigt | Flad elektrode |
| Felttype | Divergent eller homogen |
| Størrelse (engelsk) Gap | 0,04 tommer. |
| Størrelse (metrisk) Gap | 1 mm |
| Volumen (metrisk) | 0.5 mL |
| Vis mere |
Kun beregnet til undersøgelsesformål. Ikke til brug i diagnostiske eller kliniske procedurer.