Få mere at vide
BTX™ Elektroporationstilbehør: Bananstikstik
Tilslutningstype:
Bananstik til Micrograbber
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Kompatibel med de fleste BTX Systemer som f.eks ECM 2001+ og Gemini
- Se elektrodetypen for flere detaljer
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Connect The Genetrode, Genepaddle, Microslide , Meander Fusion Chamber til The Electroporation Generator |
| Til brug med (udstyr) | ECM 630, ECM 830, Gemini X2, arv ECM 2001 Elektroporationsgeneratorer |
| Produkttype | BTX Elektroporation |
| Oversigt | Micrograbber til bananstikforbindelseskabler, 10 fod |
| Længde (engelsk) Kabel | 10 ft. |
| Længde (metrisk) kabel | 3.1 m |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Udbredelse af ccdB-vektorer | Elektroporation tilbehør |
| Tilslutningstype | Bananstik til Micrograbber |
| Pulsform | AC Sine Wave, DC Square Wave |