Få mere at vide
BTX™ ECM™ 2001+ Embryo Manipulation System
Artikelnummer. 15808471
Skift visning
Kapacitans (HV-tilstand):
85μ F
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitans (HV-tilstand) unitSize
15808471 85μ F Hver
1 options
Artikelnummer. 15808471 Leverandør BTX™ Leverandørnr. 452047
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ECM™ 2001+ Embryo Manipulation System er et alsidigt instrument, der er ideelt til cellefusion og pattedyrtransfektion.
Funktioner:
  • AC bølgeform på 0,2 - 2,0 MHz
  • AC sinusbølge og DC firkantbølge muligheder
  • Firkantbølge pattedyrs elektroporationsevner
  • Bredt udvalg af spændinger fra 5V til 3000V
  • Forudindstillede protokoller - inkluderer de mest almindelige cellefusionsapplikationer
  • Brugerdefinerede protokoller – ubegrænset mulighed for at tilføje og ændre protokoller
  • Avanceret programmerbarhed - kombiner op til 19 AC trin før og efter DC fusionstrin
  • Enkel at bruge, stor 7-tommer touchskærm-grænseflade
  • Inkluderer: ECM 2001+ Generator, Microslides , Rund ledning (0,5 mm mellemrum, 1,0 mm mellemrum), rektangulær ledning (3,2 mm mellemrum), Micrograbber adapterkabler
  • Stik: Udgangskabel med positive og negative 4 mm bananstik
Certificeringer
CE-mærkning, ETL-mærkning (UL, CSA), CB-ordning, EU RoHS, WEEE
garanti
2 år
Tekniske data
Til brug med (applikation) Elektrofusion af alle celletyper; Hybridoma Generation; Nuklear overførsel; Embryo manipulation; Transfektion af pattedyrceller og -væv; Transformation af nogle bakterier og mikroorganismer
Til brug med (udstyr) koaksiale kamre, Microslides , Meander Fusion Chamber, Flad Elektrode, Kuvette Sikkerhedskuppel, BTX Specialtyin-Vivo-elektroder
Frekvens 50/60 Hz
Produkttype Elektrofusionsgenerator og Elektroporator
Spænding 5 til 3.000 V
Spændingsområde (HV-tilstand) 505 til 3000 V (i 1 V-trin)
Spændingsområde (LV-tilstand) 5 til 500 V (i 1 V-trin)
Oversigt ECM 2001+ Embryo Manipulation System
Vise Berøringsskærm i farver
Certificeringer/compliance CE-mærkning, ETL-mærkning (UL, CSA), CB-ordning, EU RoHS, WEEE
Dybde (engelsk) 13 tommer
Dybde (metrisk) 33 cm
Højde (engelsk) 13 tommer
Højde (metrisk) 33 cm
Inkluderer ECM 2001+ Generator, Microslides , Rund ledning, rektangulær ledning, Micrograbber adapterkabler
Levetid 2 års garanti
Driftstemperatur (engelsk) 40 °F til 104 °F
Pulsnummerområde 1 til 19 AC sinusbølgeimpulser, 1 til 99 DC firkantbølgeimpulser/sample
Pulslængdeområde AC Sinusbølge: 1 til 99 s, DC firkantbølge: 10 ms til 999 ms
Driftstemperatur (metrisk) 4 °C til 40 °C
Relativ luftfugtighed 80 % maks. ved drift ved 25 °C
Watt 35 W (tomgang), 350 W (pulserende)
Vægt (engelsk) 22 lb.
Vægt (metrisk) 10.0 kg
Bredde (engelsk) 11,25 tommer
Bredde (metrisk) 28.6 cm
Elektriske krav 100 til 240 VAC
Sterilitet Ikke steril
Kapacitans (HV-tilstand) 85μ F
Kapacitans (LV-tilstand) 3775 μF
Tilslutningstype Udgangskabel
Opladningstid <7 sek.
Interface Berøringsskærm, fodpedal
Pulsform AC Sine Wave, DC Square Wave
High-throughput kompatibilitet Nej
Vis mere Vis mindre
Kun beregnet til undersøgelsesformål. Ikke til brug i diagnostiske eller kliniske procedurer.